1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303567-5GEA 699 DKK
APOSOR303567-5G APOSOR303567-1G
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₁₉BO₂
Molekylvægt: 254,1319 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663869
CAS-nummer: 68716-52-9