4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303494-1GEA 427 DKK
APOSOR303494-1G APOSOR303494-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₂₄H₂₆BNO₂
Molekylvægt: 371,29 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195770
CAS-nummer: 267221-88-5