3-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303458-1GEA
819
DKK
APOSOR303458-1G
APOSOR303458-5G
APOSOR303458-500MG
3-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₀BNO₃ Molekylvægt: 285,1459 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20275029 CAS-nummer: 1357387-28-0 |