4-(Phenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303436-5GEA
0
DKK
APOSOR303436-5G
APOSOR303436-1G
4-(Phenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Phenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₉H₂₂BNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12546047 CAS-nummer: 949115-03-1 |