3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303416-5GEA
2450
DKK
APOSOR303416-5G
APOSOR303416-500MG
APOSOR303416-1G
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₇BN₂O₃ Molekylvægt: 330,23 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05864308 CAS-nummer: 883738-38-3 |