3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303408-10GEA 0 DKK
APOSOR303408-10G APOSOR303408-5G APOSOR303408-1G
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
Molekylvægt: 317,19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09266172
CAS-nummer: 1036991-25-9