4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303401-5GEA 1730 DKK
APOSOR303401-5G APOSOR303401-1G APOSOR303401-500MG
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
Molekylvægt: 317,19
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863913
CAS-nummer: 656239-38-2