6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR303202-1GEA
656
DKK
APOSOR303202-1G
APOSOR303202-5G
APOSOR303202-25G
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Molekylvægt: 198,02 g/mol Smeltepunkt: 122…124 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09832894 CAS-nummer: 705263-10-1 |