4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR30261-1GEA 110 DKK
APOSOR30261-1G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formel: C₁₁H₁₃NS
Molekylvægt: 191,2926 g/mol
Kogepunkt: 92…94 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022059
CAS-nummer: 19241-24-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III