1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302124-1GEA
889
DKK
APOSOR302124-1G
APOSOR302124-5G
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₁BN₂O₄ Molekylvægt: 280,1278 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08706026 CAS-nummer: 864754-16-5 |