2-Amino-4-brompyrimidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR301239-1GEA
644
DKK
APOSOR301239-1G
APOSOR301239-5G
2-Amino-4-brompyrimidin
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formel:
C₄H₄BrN₃ Molekylvægt: 174,00 Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09999168 CAS-nummer: 343926-69-2 |