Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR301122-25GEA 2440 DKK
APOSOR301122-25G APOSOR301122-5G APOSOR301122-10G
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molekylvægt: 154,1234 g/mol
Smeltepunkt: 181…185 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08273469
CAS-nummer: 13924-95-3