7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR301113-1GEA 775 DKK
APOSOR301113-1G
7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molekylvægt: 153,5691 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143399
CAS-nummer: 6980-11-6