6-Bromochroman-4-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR301108-100GEA
6280
DKK
APOSOR301108-100G
APOSOR301108-5G
APOSOR301108-25G
6-Bromochroman-4-one 98%
6-Bromochroman-4-one
Formel:
C₉H₇BrO₂ Molekylvægt: 227,0547 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00546803 CAS-nummer: 49660-57-3 |