(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR3011-25GEA 3620 DKK
APOSOR3011-25G APOSOR3011-5G APOSOR3011-1G
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137,18 g/mol
Kogepunkt: 160 °C/17mmHg
Smeltepunkt: 57…65 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00239406
CAS-nummer: 2549-14-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,III