3-Pyridyloxyacetic acid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR300774-1GEA 1850 DKK
APOSOR300774-1G
3-Pyridyloxyacetic acid 98+%
3-Pyridyloxyacetic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039772
CAS-nummer: 86649-57-2