Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR300724-5GEA 579 DKK
APOSOR300724-5G
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate 95%
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Molekylvægt: 208,2100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01099774
CAS-nummer: 4739-94-0