1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR300645-100GEA 0 DKK
APOSOR300645-100G APOSOR300645-5G APOSOR300645-25G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₅
Molekylvægt: 257,2830 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656201
CAS-nummer: 146256-98-6