1,6-Dichloroisoquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR300125-5GEA
1970
DKK
APOSOR300125-5G
APOSOR300125-1G
1,6-Dichloroisoquinoline 97%
1,6-Dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molekylvægt: 198,0500 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06738660 CAS-nummer: 630421-73-7 |