4-Methoxy-3-nitrobenzamide
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR29952-1GEA 886 DKK
APOSOR29952-1G
4-Methoxy-3-nitrobenzamide
4-Methoxy-3-nitrobenzamide
Formel: C₈H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017136
CAS-nummer: 10397-58-7