4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR29873-5GEA 0 DKK
APOSOR29873-5G APOSOR29873-1G
4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
Formel: C₅H₁₃N₃S
Molekylvægt: 147,24 g/mol
Smeltepunkt: 139…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041304
CAS-nummer: 13431-39-5