Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR29807-1GEA 167 DKK
APOSOR29807-1G APOSOR29807-500MG
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molekylvægt: 206,03
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044409
CAS-nummer: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5