6-Methylnicotinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR29753-10GEA 524 DKK
APOSOR29753-10G APOSOR29753-25G
6-Methylnicotinamide 98%
6-Methylnicotinamide
Formel: C₇H₈N₂O
Molekylvægt: 136,15
Smeltepunkt: 196…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006342
CAS-nummer: 6960-22-1