Methyl-1,2,5-trimethylpyrrole-3-carboxylate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR29450-5GEA 0 DKK
APOSOR29450-5G APOSOR29450-1G
Methyl-1,2,5-trimethylpyrrole-3-carboxylate
Methyl-1,2,5-trimethylpyrrole-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molekylvægt: 167,21 g/mol
Smeltepunkt: 110…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203867
CAS-nummer: 14186-50-6