3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR29046-1GEA 263 DKK
APOSOR29046-1G APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formel: C₉H₈N₂O
Molekylvægt: 160,1700 g/mol
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052191
CAS-nummer: 157837-31-5