3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR28784-5GEA 197 DKK
APOSOR28784-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
Formel: C₆H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 107…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020738
CAS-nummer: 85264-33-1
EINECS: 286-553-0