2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR28428-25GEA 0 DKK
APOSOR28428-25G APOSOR28428-5G
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Formel: C₁₅H₁₁Cl₂NO₂
Smeltepunkt: 119…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018905
CAS-nummer: 4016-85-7