Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR27752-500GEA 2250 DKK
APOSOR27752-500G APOSOR27752-25G APOSOR27752-100G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Molekylvægt: 195,17 g/mol
Smeltepunkt: 72…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01003947
CAS-nummer: 5471-82-9