2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR27160-1GEA 383 DKK
APOSOR27160-1G
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Molekylvægt: 172,9995 g/mol
Smeltepunkt: 96…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173784
CAS-nummer: 32710-65-9