Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR27154-500GEA 1550 DKK
APOSOR27154-500G APOSOR27154-25G APOSOR27154-100G
Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Methyl-5-chlorosalicylate
Formel: C₈H₇ClO₃
Molekylvægt: 186,60 g/mol
Smeltepunkt: 44…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016461
CAS-nummer: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5