2,6-Dichloroisonicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR27131-1GEA 502 DKK
APOSOR27131-1G
2,6-Dichloroisonicotinamide
2,6-Dichloroisonicotinamide
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Molekylvægt: 191,0200 g/mol
Smeltepunkt: 202…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052640
CAS-nummer: 89281-13-0