5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR26572-25GEA 819 DKK
APOSOR26572-25G APOSOR26572-100G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Formel: C7H8N2O3
Molekylvægt: 168,15 g/mol
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179573
CAS-nummer: 16133-49-6
EINECS: 240-293-4