3-Methoxybenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2656-1GEA 819 DKK
APOSOR2656-1G APOSOR2656-250MG APOSOR2656-5G
3-Methoxybenzenesulphonamide
3-Methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₉NO₃S
Molekylvægt: 187,22 g/mol
Smeltepunkt: 131…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08704579
CAS-nummer: 58734-57-9