4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR2590-25GEA
339
DKK
APOSOR2590-25G
APOSOR2590-100G
APOSOR2590-500G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₈O₄S Molekylvægt: 200,21 g/mol Smeltepunkt: 268…275 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007564 CAS-nummer: 4052-30-6 EINECS: 223-765-5 |