2-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2589-5GEA 1190 DKK
APOSOR2589-5G APOSOR2589-25G
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
Molekylvægt: 200,21 g/mol
Smeltepunkt: 137…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216492
CAS-nummer: 33963-55-2
EINECS: 223-765-5