2-(Tributylstannyl)thiophene
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR25730-50GEA 792 DKK
APOSOR25730-50G APOSOR25730-100G APOSOR25730-10G
2-(Tributylstannyl)thiophene
2-(Tributylstannyl)thiophene
Formel: C₁₆H₃₀SSn
Molekylvægt: 373,16 g/mol
Kogepunkt: 155 °C/0,1mmHg
Massefylde: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192513
CAS-nummer: 54663-78-4
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III