(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR25662-100GEA 950 DKK
APOSOR25662-100G
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₄H₂₆BrO₂P
Molekylvægt: 457,36 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055556
CAS-nummer: 50889-29-7