3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR25077-10GEA
0
DKK
APOSOR25077-10G
APOSOR25077-1G
APOSOR25077-25G
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formel:
C₄H₇Br₂N₃ Molekylvægt: 256,94 g/mol Smeltepunkt: 178…181 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00053023 CAS-nummer: 167683-86-5 |