2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2486-1GEA 186 DKK
APOSOR2486-1G APOSOR2486-250MG
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075030
CAS-nummer: 68282-49-5