Pyridino[3,2-b]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR24673-1GEA 1370 DKK
APOSOR24673-1G
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Formel: C₇H₅N₃
Molekylvægt: 131,14
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006717
CAS-nummer: 322-46-3