Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR24351-1GEA
765
DKK
APOSOR24351-1G
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Formel:
C₆H₅BrO₃S Molekylvægt: 237,08 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052081 CAS-nummer: 95201-93-7 |