2-Furoylacetonitrile
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR23643-5GEA 0 DKK
APOSOR23643-5G APOSOR23643-1G
2-Furoylacetonitrile
2-Furoylacetonitrile
Formel: C₇H₅NO₂
Molekylvægt: 135,12 g/mol
Smeltepunkt: 77…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052210
CAS-nummer: 31909-58-7