3-(Chloromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR2331-1GEA 110 DKK
APOSOR2331-1G APOSOR2331-5G APOSOR2331-25G
3-(Chloromethyl)benzoic acid
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molekylvægt: 170,59 g/mol
Smeltepunkt: 136…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191922
CAS-nummer: 31719-77-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II