4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR23299-1GEA 110 DKK
APOSOR23299-1G APOSOR23299-10G APOSOR23299-5G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molekylvægt: 172,1833 g/mol
Smeltepunkt: 153…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209977
CAS-nummer: 10040-98-9