2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR23282-1GEA 230 DKK
APOSOR23282-1G APOSOR23282-5G
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
Molekylvægt: 205,23 g/mol
Smeltepunkt: 173…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00141954
CAS-nummer: 7113-10-2