2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR23221-250MGEA 471 DKK
APOSOR23221-250MG
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂S
Molekylvægt: 206,22
Smeltepunkt: 283…284 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052304
CAS-nummer: 39067-29-3