(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2317-5GEA 132 DKK
APOSOR2317-5G
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formel: C₉H₁₁NO
Molekylvægt: 149,19 g/mol
Smeltepunkt: 118…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216656
CAS-nummer: 136030-00-7