Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR23145-5GEA
328
DKK
APOSOR23145-5G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₃ Molekylvægt: 141,13 Kogepunkt: 125 °C/11mmHg Smeltepunkt: 91…92 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015895 CAS-nummer: 19788-35-3 EINECS: 243-311-9 |