2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR23132-1GEA 881 DKK
APOSOR23132-1G APOSOR23132-10G APOSOR23132-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Formel: C₆H₅N₃S
Molekylvægt: 151,1900 g/mol
Smeltepunkt: 112…115 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00185826
CAS-nummer: 874-37-3