2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR23109-1GEA 987 DKK
APOSOR23109-1G
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₂
Molekylvægt: 139,16
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203874
CAS-nummer: 57338-76-8